Merck
L511501
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(1-dinaphthylphosphino)ferrocene
Sinónimos:
Zhou′s Ligand, dnpf
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H36FeP2
Peso molecular:
754.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2cccc3ccccc23)c4cccc5ccccc45.[CH]6[CH][CH][C]([CH]6)P(c7cccc8ccccc78)c9cccc%10ccccc9%10
InChI
1S/2C25H18P.Fe/c2*1-5-15-22-19(9-1)11-7-17-24(22)26(21-13-3-4-14-21)25-18-8-12-20-10-2-6-16-23(20)25;/h2*1-18H;
Clave InChI
QNWZAQREDYRXCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Arylation of unbiased alpha-olefins, selective at the internal position.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)