Merck
903124
Sigma-Aldrich
(Ad−BippyPhos)2PdCl2
Sinónimos:
Bis[5-(di(1-adamantyl)phosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole] palladium(II) dichloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 167,00
250 MG
US$ 308,00
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 167,00
250 MG
US$ 308,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C88H94N8P2PdCl2
Peso molecular:
1503.02
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
263 °C (Decomp)
grupo funcional
phosphine
Aplicación
A Pd based catalyst with bulky ligand applicable to various cross-coupling reactions.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1