Merck
JKA8009
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, hexaglycerol core, carboxyl reactive
Sinónimos:
8arm-PEG-NH2, hexaglycerol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 495,00
US$ 495,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 495,00
About This Item
Fórmula lineal:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 495,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
8arm-PEG20K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 20,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 20,000
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.