JKA7018
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Maleimide, thiol reactive
Sinónimos:
4arm-PEG-Maleimide, 4arm-PEG-MAL, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4arm-PEG10K-Maleimide, average Mn 10,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10,000
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.