Merck
JKA3106
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Phosphate
Sinónimos:
Methoxy Polyethylene Glycol Phosphate, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 552,00
US$ 552,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 552,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2CH2O)nCH2CH2OPO(OH)2
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
US$ 552,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
mPEG5K-Phosphate, average Mn 5000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5000
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)