Merck
JKA5274
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, COOH
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 732,00
US$ 732,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 732,00
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2COOH
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
US$ 732,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Phosphate-PEG5K-COOH, average Mn 5000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5000
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)