I18202
2-Isonitrosoacetophenone
97%
Sinónimos:
ω-(Hydroxyimino)acetophenone, ω-Isonitrosoacetophenone, Phenylglyoxaldoxime
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
126-128 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O\N=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8(6-9-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,11H/b9-6+
InChI key
MLNKXLRYCLKJSS-RMKNXTFCSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)