Documentos clave
HAM61614-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 12 × 1219 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 75,50
US$ 75,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 75,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 75,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
FEP
manómetro × L
12 × 1219 mm
tuberías volumen
4571 μL
Adaptador
1/4-28 non-tapered
idoneidad
suitable for (use with greater than 1 mL syringes)
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)