Documentos clave
HAM59000-10
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1702 BFP, volume 25 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 187,00
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 187,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1702 BFP
fabricante / nombre comercial
Hamilton 59000-10
Parámetros
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
0.729 mm × 7.75 mm
volumen
25 μL
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)