H38608
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
83-85 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-7-8-13(15)12(9-10)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,1H3
InChI key
OQERFUGURPLBQH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?