383406
5′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
58-61 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- As ligand in the preparation of tetrahedral metallocene complexes containing vanadium(IV) (vanadocene), having potential spermicidal activity against human sperm.[1]
- Synthesis of {2′-[1-(5-bromo-2-oxidophenyl) ethylidene] benzohydrazidato (2-)} tris(pyridine) nickel(II)] pyridine solvate.[2]
- Synthesis of N′-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethylidene]-3,4,5-trihydroxybenzohydrazide dimethyl sulfoxide solvate trihydrate.[3]
- Preparation of 6-bromochromen-4-one.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?