Merck
H35900
Sigma-Aldrich
9-Hydroxy-4-methoxyacridine
Sinónimos:
4-Methoxy-9-acridinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
284-287 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
COc1cccc2c(O)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-12-8-4-6-10-13(12)15-11-7-3-2-5-9(11)14(10)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChI key
ZYEVJRPVZZGDRM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)