150215
9(10H)-Acridanone
99%
Sinónimos:
Acridone, 9,10-Dihydro-9-oxoacridine
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
380 nm
399 nm (2nd)
cadena SMILES
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Clave InChI
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ABCB1(5243)
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?