Documentos clave
GF93535409
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, diameter 50 mm
Sinónimos:
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 935-354-09
Diámetro
50 mm
grosor
0.016 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)