Documentos clave
GF77247153
Stainless steel - AISI 316
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 2 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
FE240252
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 411,00
US$ 411,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 411,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 411,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 772-471-53
Longitud
2 m
bobina anchura
50 mm
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)