Documentos clave
GF89090343
Boron nitride
tube, outside diameter 6.4 mm, length 100 mm, wall thickness 2.35 mm
Sinónimos:
B 607100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 947,00
US$ 947,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 947,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 947,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 890-903-43
Longitud
100 mm
D.E.
6.4 mm
pared grosor
2.35 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)