Documentos clave
GF29548794
Boron nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinónimos:
B 516011
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 987,00
US$ 987,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 987,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 987,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 295-487-94
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
10 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)