Documentos clave
GF43305498
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607915
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 433-054-98
Longitud
100 mm
diámetro
9.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)