Documentos clave
GF84421076
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 603203
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 977,00
US$ 977,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 977,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 977,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 844-210-76
tamaño
100 × 100 mm
grosor
2.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)