Documentos clave
GF36874413
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 603150
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 974,00
US$ 974,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 974,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 974,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 368-744-13
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)