Documentos clave
GF79630308
Silicon monoxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Sinónimos:
SI546010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 622,00
US$ 622,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 622,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 622,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.999%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 796-303-08
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)