Merck
NIST1900
Silicon nitride powder - specific surface area standard
NIST® SRM® 1900
Sinónimos:
Silicon nitride
About This Item
Fórmula lineal:
Si3N4
Número de CAS:
Peso molecular:
140.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
pkg of 4 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
densidad
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
glass & ceramic
cadena SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Clave InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Each unit of SRM 1900 consists of a bottle containing ~ 4g of silicon nitride powder.
SRM 1900_cert
SRM 1900_SDS
Aplicación
Silicon nitride powder - specific surface area standard reference material (SRM) is intended to calibrate instruments used to measure the specific surface area of materials, falling within a range of 0.1_m2/g to 1000_m2/g.
Características y beneficios
  • SRM 1900 is available with certified specific surface area.  
  • Certified value is measured using a static volumetric type Brunauer–Emmett–Teller (BET) (nitrogen gas) instrument using a pellet cell. 
  • The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Oxygen (O2), Water (H2O), Total hydrocarbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1