918334
High-performance silicon anode
100 nm silicon particles in crosslinked conducting polyanaline matrix
Sinónimos:
100nm Si, 100nm SiReversible Si, Anode grade, Doped polyaniline, Nano-Si/PANi composite, Si encapsulated in 3D crosslinked polyaniline, Silicon nano particle
Seleccione un Tamaño
US$ 553,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 553,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Aplicación
This Si composite product is made by encapsulating nano-Si particles in the 3D cross-linked conductive polymer framework. It not only allows fast electrical and ionic transport, but also provides free space to allow giant volume expansion. This Si composite provides a ready-to-use electrochemically active nano-Si anode that would [1] increase the capacity of conventional lithium ion battery, and [2] improve the cycle-life performance of Si-based anodes.[2][3][4][5][6]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)