Documentos clave
GF77998381
Boron nitride
tube, length 50 mm, outside diameter 6.4 mm, wall thickness 2.35 mm
Sinónimos:
B 607101
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 779-983-81
Longitud
50 mm
D.E.
6.4 mm
pared grosor
2.35 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)