Merck
901410
Sigma-Aldrich
Hexagonal boron nitride ink
greener alternative
for inkjet printing
Sinónimos:
Hexagonal boron nitride dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, hBN dispersion, hBN inkjet printable ink
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 302,00
US$ 302,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 302,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BN
Número de CAS:
Peso molecular:
24.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
US$ 302,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
dispersion
composición
Solid content, 4.4-6.4%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
tamaño de partícula
≤0.3 μm
tensión superficial
30-35 dyn/cm
viscosidad
6-15 cP (shear viscosity at 1000 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
densidad
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
Clave InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Curing condition: 250-350 °C, 20-30 min.
Hexagonal boron nitride ink (hBN) is an insulating material with properties like high thermal conductivity, excellent dimensional stability, and good mechanical robustness. hBN inks can be used in the fabrication of flexible memory devices.[1][2][3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Boron nitride materials have interesting properties like large energy band gap, good resistance to oxidation, excellent thermal stability, thermal conductivity, chemical inertness, significance mechanical property and widespred applications. Click here for more information.
Aplicación
This ink was tested on polyimide and silicon dioxide substrates.
Información legal
Sold under Materials Transfer Agreement with Mark Hersam group at Northwestern University.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
115.7 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
2D nanocomposite of hexagonal boron nitride nanoflakes and molybdenum disulfide quantum dots applied as the functional layer of all-printed flexible memory device
Rehman MM, et al.
Materials Research Bulletin, 105(6), 28-35 (2018)
Screen-printable electronic ink of ultrathin boron nitride nanosheets
Joseph AM, et al.
ACS Omega, 1(6), 1220-1228 (2016)
Large scale growth and characterization of atomic hexagonal boron nitride layers
Song L, et al.
Nano Letters, 10(8), 3209-3215 (2010)
Artículos
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Questions
  1. What is the size and morphology of the particles?
    1 answer
    1. The particle size is specified to be ≤0.3 μm, but there is no other available information regarding morphology.