Documentos clave
GF72359411
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 1m coil, 76mm coil width, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI020206
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 597,00
US$ 597,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 597,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 597,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 723-594-11
L × An × grosor
1 m × 76 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)