Documentos clave
GF29206852
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g, condition additive free polymer
Sinónimos:
ES366300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 360,00
US$ 360,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 360,00
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 360,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 292-068-52
weight
200 g
nominal granule size
5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)