Documentos clave
GF64704685
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 1.0mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Sinónimos:
FE246810
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 348,00
US$ 348,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 348,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 348,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
spheres (grade 100)
calidad
precision sphere
envase
1 ea of 100 pieces
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 647-046-85
Diámetro
1.0 mm
sphericity
2.50 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)