Unfortunately, the molecular weight of this product is not determined.
742732
TurboBeads™ Silica
extent of labeling: SiO2 loading (Silica coating))
Sinónimos:
Nano particles, magnetic, with silica surface
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TurboBeads™
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
composición
carbon content, ≤14 wt. %
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
SiO2 loading (Silica coating))
magnetización
≥100 emu/g, mass saturation
superficie
≥15 m2/g
diámetro promedio
≤50 nm
idoneidad
conforms to structure for Infrared spectrum
Categorías relacionadas
Envase
Nota de análisis
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Hi, we previously purchased this type of particle for our laboratory. For the purpose of weighing, I would like to inquire about its molecular weight or how much it weighs per mole. I really appreciate your help, thank you.
1 answer-