Documentos clave
GF38854334
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
precision sphere, 6mm diameter, 100pcs
Sinónimos:
FE246860
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 375,00
US$ 375,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 375,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 375,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 388-543-34
diámetro
6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)