Documentos clave
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
Sinónimos:
GK00NK10
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 683,00
US$ 683,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 683,00
About This Item
Fórmula lineal:
SiCxHyOz
Código UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
US$ 683,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Graphene, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 623-044-76
Anchura
100 g
viscosidad
5.5 Pa.s
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)