Merck
900695
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
greener alternative
forinkjet printing, photonically annealable
Sinónimos:
Conductive ink, Graphene ink, conductive ink
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 363,00
US$ 363,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 363,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
US$ 363,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Graphene ink, for inkjet printing, photonically annealable
Nivel de calidad
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
2.2-3.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
resistividad
0.003-0.008 Ω-cm, thermally annealed 300 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm
tamaño de partícula
≤3 μm
tensión superficial
28-36 dyn/cm
viscosidad
7-14 mPa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1)
bp
213-218 °C (Terpineol)
densidad
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Graphene inks are highly conductive, low cost and super flexible. Click here for more information.
Aplicación
Formulated with ethyl cellulose in cyclohexanone, terpineol, and diethylene glycol methyl ether for inkjet printing.
Curing condition: Photonic annealing, >4 J/cm2 incident (Xe flash lamp) (substrate dependent - most effective for low thermal conductivity/thermal mass substrates i.e., glass, polyimide, PEN, PET) or thermal annealing at 275-350 °C for 20-30 min.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
High-Performance Solid-State Supercapacitors and Microsupercapacitors Derived from Printable Graphene Inks.
Li L, et al.
Advanced Energy Materials, 6(20) (2016)
Ethan B Secor et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(42), 6683-6688 (2015-10-01)
Intense pulsed light (IPL) annealing of graphene inks is demonstrated for rapid post-processing of inkjet-printed patterns on various substrates. A conductivity of ≈25,000 S m(-1) is achieved following a single printing pass using a concentrated ink containing 20 mg mL(-1)