900561
Graphene
powder, electrical conductivity >103 S/m, avg. no. of layers, < 3
Sinónimos:
few layers graphene, graphene powder
Descripción general
- Thickness: <3 layers.
- Lateral size : 0.5-5 μm.
Aplicación
Graphene/polyaniline nanocomposites- modified electrodes can be used for the determination of heavy metals.
Heat-treated graphene nanosheets can be used to prepare solid adsorbents for rapid and selective CO2 capture applications.
Características y beneficios
- Superior electrical conductivity
- Large surface area
- High mechanical strength
- High degree of flexibility
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
Contenido relacionado
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores dependen de la producción de energía electroquímica. Comprender su funcionamiento y la separación del transporte de electrones e iones.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.