Documentos clave
GF57365118
Boron nitride
rod, 15 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607930
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 639,00
US$ 639,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 639,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 639,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 573-651-18
Longitud
50 mm
diámetro
15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)