Documentos clave
GF62593049
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 50 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 603202
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 351,00
US$ 351,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 351,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 351,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 625-930-49
Diámetro
50 mm
grosor
2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)