Documentos clave
GF54207503
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 603200
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 542-075-03
tamaño
25 × 25 mm
grosor
2.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)