Documentos clave
GF47901157
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
Sinónimos:
CU137150
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 492,00
US$ 492,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 492,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 492,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 479-011-57
L × grosor de la pared
500 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
0.4 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)