Documentos clave
GF32210749
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
1000mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 1.14mm inside diameter
Sinónimos:
CU137300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 469,00
US$ 469,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 469,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 469,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 322-107-49
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.18 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.14 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)