Documentos clave
GF47218530
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 680, length 10 m, number of filaments
Sinónimos:
AL625725
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 390,00
US$ 390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 390,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 472-185-30
Longitud
10 m
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)