Merck
534765
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)oxirane
95%
Sinónimos:
4-Fluorostyrene oxide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 138,00
US$ 138,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 138,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7FO
Número de CAS:
Peso molecular:
138.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 138,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
92 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI key
ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
72.0 °F - closed cup
flash_point_c
22.2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)