Documentos clave
GF33746081
Alumina/Silica/Boria
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 5 m, coil width 25.4 mm
Sinónimos:
AL623541
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 984,00
US$ 984,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 984,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 984,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fabric
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 337-460-81
Longitud
5 m
bobina anchura
25.4 mm
peso
400 gper meter squared
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)