Documentos clave
GF42646226
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
Sinónimos:
AE035160
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.540,00
US$ 2.540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.540,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 2.540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.5%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 426-462-26
Longitud
0.2 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)