Documentos clave
Z314501
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 1 mL, Luer lock tip style
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 66,10
10 EA
US$ 288,00
US$ 66,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 66,10
10 EA
US$ 288,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
US$ 66,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 0.05 mL
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf
capacidad
1 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Información legal
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the internal diameter of the syringe body?
    1 answer
    1. The internal diameter of this syringe is 6.716 ± 0.0010 mm.