Documentos clave
GF41023448
Tin/Lead
powder, Sn 50%/Pb 50%, max. particle size 75 micron, weight 500 g, condition spherical
Sinónimos:
SN076010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 573,00
US$ 573,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 573,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 573,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 410-234-48
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
75 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)