Merck
915440
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate trihydrate
99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites
Sinónimos:
Lead diacetate trihydrate, Plumbous acetate trihydrate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 97,50
US$ 97,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 97,50
About This Item
Fórmula lineal:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
379.33
Beilstein:
3730298
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
US$ 97,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
solid
mp
75 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Lead(II) Acetate Trihydrate finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials[1][2]. Our perovskite grade Lead(II) Acetate Trihydrate can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lead acetate precursor based p-i-n perovskite solar cells with enhanced reproducibility and low hysteresis
Forgacs D, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 14121-14125 (2015)
Fabricating High-Efficient Blade-Coated Perovskite Solar Cells under Ambient Condition Using Lead Acetate Trihydrate
Kong W, et al.
Solar RRL, 2(3), 1700214-1700214 (2018)