Documentos clave
GF55981659
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, size 95 × 95 mm
Sinónimos:
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 559-816-59
tamaño
95 × 95 mm
grosor
0.016 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)