Documentos clave
GF31721554
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 50 m, filament diameter 0.01mm
Sinónimos:
AJ615720
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 640,00
US$ 640,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 640,00
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 640,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 317-215-54
L
50 m
diam.
0.01 mm , filament diameter
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1