Documentos clave
GF29729650
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 100 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Sinónimos:
AL606022
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 297-296-50
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
0.1 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)