Documentos clave
GF65194050
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 100 m, filament diameter 0.01mm
Sinónimos:
AJ615720
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 993,00
US$ 993,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 993,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 993,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 651-940-50
Longitud
100 m
Diámetro
0.01 mm , filament diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)