Documentos clave
GF31483098
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.6%
Sinónimos:
AL603115
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99.6%
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 314-830-98
tamaño
10 × 10 mm
grosor
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)